2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4374F-1G PC4374F-25G PC4374F-5G
APOSPC4374F-1GEA 0 EUR
APOSPC4374F-1G APOSPC4374F-25G APOSPC4374F-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₈F₄O
Pto. de fusión: 38…40 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061253
Núm. CAS: 207974-08-1