2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4374G-1G PC4374G-25G PC4374G-5G
APOSPC4374G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374G-1G APOSPC4374G-25G APOSPC4374G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₄H₈F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061254
Núm. CAS: 199292-40-5