4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4374L-25G
PC4374L-5G
PC4374L-1G
APOSPC4374L-25GEA
299
EUR
APOSPC4374L-25G
APOSPC4374L-5G
APOSPC4374L-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formula:
C₁₄H₈F₄O MW: 268,21 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061258 Núm. CAS: 239087-04-8 |