Cloruro de 2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 149 EUR
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
Cloruro de 2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo 97%
Cloruro de 2-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃ClF₄O
Pto. Ebullición: 192…194 °C
Densidad: 1,517 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061154
Núm. CAS: 208173-19-7
UN: 3265
ADR: 8,III