Cloruro de 2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4374N-25G PC4374N-5G
APOSPC4374N-25GEA 522 EUR
APOSPC4374N-25G APOSPC4374N-5G
Cloruro de 2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoilo 97%
Cloruro de 2-fluoro-4-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃ClF₄O
Pto. Ebullición: 188…189 °C
Densidad: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061155
Núm. CAS: 126917-10-0
UN: 3265
ADR: 8,II