Cloruro de 2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC4374O-100G
PC4374O-25G
PC4374O-5G
APOSPC4374O-100GEA
358
EUR
APOSPC4374O-100G
APOSPC4374O-25G
APOSPC4374O-5G
Cloruro de 2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo 97%
Cloruro de 2-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo
Formula:
C₈H₃ClF₄O Pto. Ebullición: 190…191 °C Densidad: 1,499 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 93 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061156 Núm. CAS: 207981-46-2 UN: 3265 ADR: 8,II |