Cloruro de 2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoylchloride
PC4374P-25G PC4374P-5G PC4374P-1G
APOSPC4374P-25GEA 386 EUR
APOSPC4374P-25G APOSPC4374P-5G APOSPC4374P-1G
Cloruro de 2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo 98%
Cloruro de 2-fluoro-6-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Pto. Ebullición: 194 °C
Densidad: 1,465 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061160
Núm. CAS: 109227-12-5
UN: 3265
ADR: 8,II