Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4374Q-25G PC4374Q-5G
APOSPC4374Q-25GEA 284 EUR
APOSPC4374Q-25G APOSPC4374Q-5G
Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo 97%
Cloruro de 3-fluoro-5-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃ClF₄O
MW: 226.56 g/mol
Pto. Ebullición: 119 °C
Densidad: 1.482 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061157
Núm. CAS: 171243-30-4
UN: 3265
ADR: 8 II