Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)benzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC4374R-100G
PC4374R-250G
PC4374R-25G
APOSPC4374R-100GEA
125
EUR
APOSPC4374R-100G
APOSPC4374R-250G
APOSPC4374R-25G
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)benzoilo 97%
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)benzoilo
Formula:
C₈H₃ClF₄O Pto. Ebullición: 157 °C Densidad: 1,495 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061158 Núm. CAS: 189807-21-4 UN: 3265 ADR: 8,II |