Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4374S-100G PC4374S-25G PC4374S-5G
APOSPC4374S-100GEA 209 EUR
APOSPC4374S-100G APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo 97%
Cloruro de 4-fluoro-3-(trifluorometil)benzoilo
Formula: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Pto. Ebullición: 169…171 °C
Densidad: 1,493 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061159
Núm. CAS: 67515-56-4
UN: 3265
ADR: 8,II