2-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374U-500MG
PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA
24.8
EUR
APOSPC4374U-500MG
APOSPC4374U-250MG
2-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilamina 97%
2-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilamina
Formula:
C₈H₇F₄N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00070807 Núm. CAS: 239087-05-9 UN: 2735 ADR: 8,III |