2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Aminomethyl)-3-fluorobenzotrifluoride, [2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
PC4374W-1G PC4374W-5G PC4374W-25G
APOSPC4374W-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374W-1G APOSPC4374W-5G APOSPC4374W-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formula: C₈H₇F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061165
Núm. CAS: 239087-06-0
UN: 2735
ADR: 8,III