3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilamina 97%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: (3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine

PC4374X-1G PC4374X-5G
APOSPC4374X-1GEA 29 EUR
APOSPC4374X-1G APOSPC4374X-5G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilamina 97%
3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇F₄N
Densidad: 1,319 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061163
Núm. CAS: 150517-77-4
UN: 2735
ADR: 8,II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR