4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 137 EUR
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina 97%
4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇F₄N
MW: 193,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061164
Núm. CAS: 202522-22-3
UN: 2735
ADR: 8,II