4-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilamina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Z-25G PC4374Z-5G
APOSPC4374Z-25GEA 339 EUR
APOSPC4374Z-25G APOSPC4374Z-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilamina 97%
4-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilamina
Formula: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Pto. Ebullición: 101 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00070814
Núm. CAS: 67515-74-6
UN: 2735
ADR: 8 III