Alcohol 2-fluoro-3-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4375E-10G PC4375E-1G PC4375E-5G PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA 121 EUR
APOSPC4375E-10G APOSPC4375E-1G APOSPC4375E-5G APOSPC4375E-25G
Alcohol 2-fluoro-3-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 2-fluoro-3-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Pto. Ebullición: 211 °C
Pto. de fusión: 24…26 °C
Densidad: 1.397 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061166
Núm. CAS: 207981-45-1