Alcohol 2-fluoro-5-(trifluorometil)bencilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4375G-25G PC4375G-5G PC4375G-100G
APOSPC4375G-25GEA 69.6 EUR
APOSPC4375G-25G APOSPC4375G-5G APOSPC4375G-100G
Alcohol 2-fluoro-5-(trifluorometil)bencilico 98%
Alcohol 2-fluoro-5-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₆F₄O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061167
Núm. CAS: 207974-09-2