Alcohol 2-fluoro-6-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
Alcohol 2-fluoro-6-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 2-fluoro-6-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061168
Núm. CAS: 152211-15-9