Alcohol 3-fluoro-5-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4375I-1G PC4375I-10G PC4375I-5G PC4375I-25G
APOSPC4375I-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375I-1G APOSPC4375I-10G APOSPC4375I-5G APOSPC4375I-25G
Alcohol 3-fluoro-5-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 3-fluoro-5-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Pto. Ebullición: 80…82 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061169
Núm. CAS: 184970-29-4