Alcohol 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 14.7 EUR
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
Alcohol 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₆F₄O
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061170
Núm. CAS: 220227-29-2