Alcohol 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencilico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375K-1G PC4375K-5G PC4375K-25G
APOSPC4375K-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375K-1G APOSPC4375K-5G APOSPC4375K-25G
Alcohol 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencilico 97%
Alcohol 4-fluoro-3-(trifluorometil)bencilico
Formula: C₈H₆F₄O
MW: 194.13 g/mol
Pto. Ebullición: 80…85 °C/0.1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061171
Núm. CAS: 67515-61-1