2-(Difluorometoxi)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4376-100G
APOSPC4376-100GEA 0 EUR
APOSPC4376-100G
2-(Difluorometoxi)anilina 98%
2-(Difluorometoxi)anilina
Formula: C₇H₇F₂NO
MW: 159,14 g/mol
Pto. Ebullición: 205 °C
Densidad: 1,272 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 93 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190104
Núm. CAS: 22236-04-0