2-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4376E-5G PC4376E-1G PC4376E-25G
APOSPC4376E-5GEA 94.4 EUR
APOSPC4376E-5G APOSPC4376E-1G APOSPC4376E-25G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Pto. Ebullición: 197
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061172
Núm. CAS: 184970-25-0
UN: 3261
ADR: 8 II