2-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4376F-25G PC4376F-5G PC4376F-100G
APOSPC4376F-25GEA 217 EUR
APOSPC4376F-25G APOSPC4376F-5G APOSPC4376F-100G
2-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2-Fluoro-4-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Pto. Ebullición: 197
Pto. de fusión: 28…30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061173
Núm. CAS: 239087-07-1
UN: 1759
ADR: 8 III