2-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-2-fluoro-5-(trifluorometil)benceno
PC4376G-1G PC4376G-5G
APOSPC4376G-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4376G-1G APOSPC4376G-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro 97%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Pto. Ebullición: 197
Pto. de fusión: 22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061174
Núm. CAS: 220239-69-0
UN: 1760
ADR: 8 III