2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4376H-25G PC4376H-5G PC4376H-100G
APOSPC4376H-25GEA 122 EUR
APOSPC4376H-25G APOSPC4376H-5G APOSPC4376H-100G
2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
2-Fluoro-6-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
Pto. Ebullición: 45 °C/7,5mmHg
Pto. de fusión: 38…45 °C
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082477
Núm. CAS: 239087-08-2
UN: 3261
ADR: 8,III