3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4376I-10G PC4376I-5G PC4376I-25G
APOSPC4376I-10GEA 126 EUR
APOSPC4376I-10G APOSPC4376I-5G APOSPC4376I-25G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
3-Fluoro-5-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Pto. Ebullición: 43 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061175
Núm. CAS: 239087-09-3
UN: 1760
ADR: 8 III