4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-4-fluoro-2-(trifluorometil)benceno
PC4376J-10G PC4376J-100G PC4376J-50G
APOSPC4376J-10GEA 21.9 EUR
APOSPC4376J-10G APOSPC4376J-100G APOSPC4376J-50G
4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
4-Fluoro-2-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061176
Núm. CAS: 206860-48-2
UN: 1760
ADR: 8,III