4-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromometil)-4-fluoro-3-(trifluorometil)benceno
PC4376K-100G PC4376K-25G PC4376K-5G
APOSPC4376K-100GEA 188 EUR
APOSPC4376K-100G APOSPC4376K-25G APOSPC4376K-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro 98%
4-Fluoro-3-(trifluorometil)bencilo bromuro
Formula: C₈H₅BrF₄
MW: 257.03 g/mol
Pto. Ebullición: 197
Pto. de fusión: 22
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061177
Núm. CAS: 184970-26-1
UN: 3265
ADR: 8 III