2-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol 98%
2-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Pto. Ebullición: 122 °C
Densidad: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00083554
Núm. CAS: 207291-85-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III