2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 37.7 EUR
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol 98%
2-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
Pto. Ebullición: 146 °C
Densidad: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061286
Núm. CAS: 141483-15-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II