3-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC4376P-10G PC4376P-50G PC4376P-1G PC4376P-5G PC4376P-25G
APOSPC4376P-10GEA 0 EUR
APOSPC4376P-10G APOSPC4376P-50G APOSPC4376P-1G APOSPC4376P-5G APOSPC4376P-25G
3-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol 98%
3-Fluoro-5-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061288
Núm. CAS: 172333-87-8
UN: 3265
ADR: 8 II