4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
PC4376R-100G PC4376R-25G PC4376R-5G
APOSPC4376R-100GEA 136 EUR
APOSPC4376R-100G APOSPC4376R-25G APOSPC4376R-5G
4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol 98%
4-Fluoro-3-(trifluorometil)fenol
Formula: C₇H₄F₄O
MW: 180.1 g/mol
Pto. Ebullición: 84…86 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 17 °C
Pto. de inflamación: 79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043875
Núm. CAS: 61721-07-1
EINECS: 432-560-0
UN: 3265
ADR: 8 II