Ácido (2-fluoro-3-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4376S-1G PC4376S-5G PC4376S-100MG
APOSPC4376S-1GEA 77.1 EUR
APOSPC4376S-1G APOSPC4376S-5G APOSPC4376S-100MG
Ácido (2-fluoro-3-(trifluorometil)fenil)acético 97%
Ácido (2-fluoro-3-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆F₄O₂
Pto. de fusión: 113…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061185
Núm. CAS: 194943-83-4