Ácido (2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4376U-1G
PC4376U-250MG
PC4376U-5G
PC4376U-25G
APOSPC4376U-1GEA
21.9
EUR
APOSPC4376U-1G
APOSPC4376U-250MG
APOSPC4376U-5G
APOSPC4376U-25G
Ácido (2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (2-fluoro-5-(trifluorometil)fenil)acético
Formula:
C₉H₆F₄O₂ Pto. de fusión: 107…109 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061187 Núm. CAS: 220227-66-7 |