Ácido (3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4376W-5G PC4376W-1G PC4376W-25G
APOSPC4376W-5GEA 55.1 EUR
APOSPC4376W-5G APOSPC4376W-1G APOSPC4376W-25G
Ácido (3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (3-fluoro-5-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆F₄O₂
Pto. de fusión: 110…112 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061188
Núm. CAS: 195447-79-1