Ácido (4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4376X-10G PC4376X-1G PC4376X-5G PC4376X-25G
APOSPC4376X-10GEA 181 EUR
APOSPC4376X-10G APOSPC4376X-1G APOSPC4376X-5G APOSPC4376X-25G
Ácido (4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil)acético 98%
Ácido (4-fluoro-2-(trifluorometil)fenil)acético
Formula: C₉H₆F₄O₂
Pto. de fusión: 83…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061189
Núm. CAS: 195447-80-4