4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4376Y-25G PC4376Y-5G
APOSPC4376Y-25GEA 69.6 EUR
APOSPC4376Y-25G APOSPC4376Y-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formula: C₉H₆F₄O₂
Pto. de fusión: 50…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061190
Núm. CAS: 220227-47-4