2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4377E-10G PC4377E-1G PC4377E-5G
APOSPC4377E-10GEA 149 EUR
APOSPC4377E-10G APOSPC4377E-1G APOSPC4377E-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Pto. Ebullición: 237 °C
Densidad: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061178
Núm. CAS: 239087-10-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III