2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4377G-10G PC4377G-5G PC4377G-1G
APOSPC4377G-10GEA 120 EUR
APOSPC4377G-10G APOSPC4377G-5G APOSPC4377G-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061180
Núm. CAS: 220227-59-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III