2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4377H-5G PC4377H-1G PC4377H-25G
APOSPC4377H-5GEA 92.8 EUR
APOSPC4377H-5G APOSPC4377H-1G APOSPC4377H-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Pto. Ebullición: 229 °C
Densidad: 1,363 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061184
Núm. CAS: 179946-34-0