3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4377J-10G
PC4377J-5G
PC4377J-1G
APOSPC4377J-10GEA
119
EUR
APOSPC4377J-10G
APOSPC4377J-5G
APOSPC4377J-1G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula:
C₉H₅F₄N MW: 203.1400 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061181 Núm. CAS: 239087-12-8 UN: 3276 ADR: 6.1 III |