4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4377M-10G PC4377M-1G PC4377M-5G
APOSPC4377M-10GEA 52.2 EUR
APOSPC4377M-10G APOSPC4377M-1G APOSPC4377M-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formula: C₉H₅F₄N
Pto. Ebullición: 93 °C/10mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061183
Núm. CAS: 220239-65-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III