2'-Fluoro-3'-(trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4377P-25G PC4377P-5G
APOSPC4377P-25GEA 139 EUR
APOSPC4377P-25G APOSPC4377P-5G
2'-Fluoro-3'-(trifluorometil)propiofenona 97%
2'-Fluoro-3'-(trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Pto. Ebullición: 127…129 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061192
Núm. CAS: 207986-23-0