3'-Fluoro-5'-(trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4377T-1G PC4377T-5G PC4377T-25G
APOSPC4377T-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4377T-1G APOSPC4377T-5G APOSPC4377T-25G
3'-Fluoro-5'-(trifluorometil)propiofenona 97%
3'-Fluoro-5'-(trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061262
Núm. CAS: 207974-20-7