4'-Fluoro-2'-(trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4377U-1G PC4377U-250MG
APOSPC4377U-1GEA 176 EUR
APOSPC4377U-1G APOSPC4377U-250MG
4'-Fluoro-2'-(trifluorometil)propiofenona 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₈F₄O
MW: 220.17
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061263
Núm. CAS: 239107-26-7