4'-Fluoro-3'-(trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4377V-1G PC4377V-25G
APOSPC4377V-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4377V-1G APOSPC4377V-25G
4'-Fluoro-3'-(trifluorometil)propiofenona 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₈F₄O
Pto. de fusión: 30…33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061264
Núm. CAS: 239107-27-8