5-Fluoro-DL-triptofano
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-3-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)propanoic acid, H-DL-Trp(5-F)-OH
PC4377Z-1G
PC4377Z-250MG
APOSPC4377Z-1GEA
111
EUR
APOSPC4377Z-1G
APOSPC4377Z-250MG
5-Fluoro-DL-triptofano
5-Fluoro-DL-triptofano
Formula:
C₁₁H₁₁FN₂O₂ Pto. de fusión: 265 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005649 Núm. CAS: 154-08-5 EINECS: 205-822-5 |