3-Fluoro-L-tirosina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4378-1G PC4378-250MG
APOSPC4378-1GEA 294 EUR
APOSPC4378-1G APOSPC4378-250MG
3-Fluoro-L-tirosina 97%
3-Fluoro-L-tirosina
Formula: C₉H₁₀FNO₃
Pto. de fusión: 260…261 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002607
Núm. CAS: 7423-96-3