3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: H-DL-Tyr(3-F)-OH, 2-Amino-3-(3-fluoro-4-hydroxyphenyl)propanoic acid
PC4379-1G PC4379-250MG
APOSPC4379-1GEA 259 EUR
APOSPC4379-1G APOSPC4379-250MG
3-Fluoro-DL-tyrosine 97%
3-Fluoro-DL-tyrosine
Formula: C₉H₁₀FNO₃
MW: 199,18 g/mol
Pto. de fusión: 280 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00063075
Núm. CAS: 403-90-7
EINECS: 206-964-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III